Learn More
Tamices moleculares 3A, polvo de <50 micrómetros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10072690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10072690 500 g Frasco de vidrio 500 g
10249163 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
15119243 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10072690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 214795000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 308080-99-1
Fórmula molecular AlNaO6Si2
Peso molecular (g/mol) 202.135
Número MDL MFCD00131613
Clave InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
Nombre IUPAC aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 3A
Color Sin designar
pH 11.4 (10% max. aq. suspension)
Envase Frasco de vidrio
Tamaño de partículas 500 Micron Max.
Agua residual < 1.5% (550°C, 2 hrs.)
Adsorción de agua > 22% (50%rH, 20°C, 24h)
Cantidad 500 g
Forma física Polvo o cristales
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.