Learn More
Tamices moleculares 3A, malla 8-12, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10082600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
25 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10082600 500 g 500 g
10082590 5 kg 5 Kg
15204674 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10082600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197255000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    96.65€ / 500 g
    Ahorro 16.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 308080-99-1
Fórmula molecular AlNaO6Si2
Peso molecular (g/mol) 202.135
Número MDL MFCD00131613
Clave InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
Nombre IUPAC aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 3A
Color Beige a marrón
Nombre de nota 8 to 12 mesh
Densidad bruta 600g/L min.
Envase Frasco de vidrio
Agua residual 1.5% max.
Adsorción de agua 20% min. (60% rel. humid.)
Cantidad 500 g
Forma física Gránulos
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.