Learn More
Tamices moleculares, 3 Å, 4 a 8mesh, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molecular Sieves, 3 Å |
| Tamaño de malla | 4 a 8 mallas |
| Cantidad | 5 kg |
| Fórmula lineal | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |