Learn More
Tamices moleculares, 3Å , 4 a 8 mallas, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15661840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15661840 1 kg 1 Kg
15671840 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15661840 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2085741KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Gránulos, malla de 4-8
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 308080-99-1
Fórmula molecular AlNaO6Si2
Peso molecular (g/mol) 202.135
Número MDL MFCD00131613
Clave InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
Nombre IUPAC aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular Sieves, 3 Å
Tamaño de malla 4 to 8mesh
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número UN NONH for all modes of transport