Learn More
Tamices moleculares, 13X, pellets, diámetro: 3,2 mm, Solstice
Código de producto. 15653970 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tambor con revestimiento interno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15653970 5 kg Tambor con revestimiento interno 5 Kg
15643970 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15653970 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3343595KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Sedimentos, 3,2 mm
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63231-69-6
Número MDL MFCD00131613
Nombre IUPAC Molecular sieves 13X
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves, 13X
Envase Tambor con revestimiento interno
Tamaño de partículas Dia.: 3,2mm
Cantidad 5 kg
Forma física Sedimentos
Fórmula lineal Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Número UN NONH for all modes of transport