Learn More
Tamices moleculares, 13X, gránulos, diám.: 3,2 mm, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15643970 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tambor con revestimiento interno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15643970 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15653970 5 kg Tambor con revestimiento interno 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15643970 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3343591KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Sedimentos, 3,2 mm
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63231-69-6
Número MDL MFCD00131613
Nombre IUPAC Tamices moleculares 13X
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves, 13X
Envase Frasco de polietileno
Tamaño de partículas Dia.: 3.2mm
Cantidad 1 kg
Forma física Sedimentos
Fórmula lineal Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Número UN NONH for all modes of transport