Learn More
Tamices moleculares, 13 X, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15691850 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15691850 5 kg Frasco de polietileno 5 Kg
15681850 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15691850 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2086395KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Gránulos, malla de 4 a 8
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63231-69-6
Número MDL MFCD00131613
Nombre IUPAC Molecular sieves 13X
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular Sieves, 13X
Tamaño de malla 4 to 8mesh
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 5 kg
Forma física Gránulos
Fórmula lineal Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Número UN NONH for all modes of transport