Learn More
Tamices moleculares 13X, malla 8-12, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10783255 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Unit Size:
5 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10783255 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10012500 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10783255 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 197310050
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 63231-69-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63231-69-6
Número MDL MFCD00131613
Nombre IUPAC Molecular sieves 13X
Specifications
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 13X
Color Beige
Nombre de nota 13X, 8 to 12 mesh
Densidad bruta 600g/L min.
Envase Tambor de plástico
Agua residual 1.5% max.
Adsorción de agua 23.5% min.
Cantidad 5 kg
Forma física Gránulos