Learn More
Tamices moleculares 13X, malla 4-8, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molecular sieves 13X |
| Color | Beige a marrón |
| Nombre de nota | 13X, 4 to 8 mesh |
| Densidad bruta | 600g/L min. |
| Envase | Tambor de plástico |
| Agua residual | 1.5% max. |
| Cantidad | 5 kg |
| Forma física | Gránulos |