Learn More
Tamices moleculares 13X, malla 4-8, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10471431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10471431 500 g Frasco de vidrio 500 g
10617162 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10471431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197305000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63231-69-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63231-69-6
Número MDL MFCD00131613
Nombre IUPAC Molecular sieves 13X
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 13X
Color Beige a marrón
Nombre de nota 13X, 4 to 8 mesh
Densidad bruta 600g/L min.
Envase Frasco de vidrio
Agua residual 1.5% max.
Cantidad 500 g
Forma física Gránulos