Learn More
Tamices moleculares, 13X, pellets de 3-4 mm (0,12-0,16 pulg) de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327758 5 kg 5 Kg
11337758 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033550.A7
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 63231-69-6
Some of the major applications include commercial gas drying, air plantfeed purification (simultaneous H2O and CO2 removal) and liquid hydrocarbon/natural gas sweetening (H2S and mercaptan removal).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63231-69-6
Número MDL MFCD00131613
Nombre IUPAC Molecular sieves 13X
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 13X
Nombre de nota 3 to 4mm (0.12 to 0.16 in.) dia. pellets
Tamaño de partículas 1/8 in.
Sensibilidad Hygroscopic
Cantidad 5 kg
Forma física Pellets de 1/8 pulg
Información de solubilidad It is insoluble in water.