Learn More
Tamiz molecular de deshidratación con indicador, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15696730 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15696730 250 g 250 g
15686730 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15696730 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 69828250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tamaño de varilla de 1,58 mm (0,0625 in), con indicador para disolventes de secado
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular Sieve Dehydrate Fluka with indicator for drying solvents
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 250 g
Número UN UN3077