Learn More
Deshidratación de tamiz molecular con indicador para secar disolventes, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molecular Sieve Dehydrate Fluka with indicator for drying solvents |
| Cantidad | 1 kg |
| CAS | 7646-79-9, 1318-02-1 |
| Número MDL | MFCD00147630 |
| Número UN | UN3077 |