Learn More
Invitrogen™ X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido)
Código de producto. 10032352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10032352 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10032352 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B1690
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Sustrato cromogénico ampliamente utilizado para β-galactosidasa
El sustrato produce un precipitado azul oscuro en el sitio de la actividad enzimática. X-Gal es útil para numerosas aplicaciones de histoquímica y biología molecular, incluyendo la detección de la actividad lacZ en células y tejidos. A diferencia de la β-glucuronidasa como marcador genético, la β-galactosidasa puede fijarse en células y tejidos con glutaraldehído sin pérdida de actividad y detectarse con alta resolución utilizando X-Gal.
Información adicional sobre las enzimas glicosidasa
Las enzimas glicosidasa presentan una selectividad muy alta para la hidrólisis de sus azúcares preferidos. Por ejemplo, la β-galactosidasa hidroliza rápidamente los β-D-galactopiranósidos, pero por lo general no hidroliza ni los α-D-galactopiranósidos anoméricos ni los β-D-glucopiranósidos isoméricos. La actividad de la glucosidasa endógena se suele utilizar para caracterizar cepas de microorganismos y para etiquetar selectivamente organelos de células de mamíferos; los defectos en la actividad de la glucosidasa son característicos de varias enfermedades.
Además, las glicosidasas son marcadores genéticos importantes. Concretamente, la lacZ, que codifica la β-galactosidasa, se utiliza ampliamente como gen indicador en animales y levaduras, mientras que el gen β-glucuronidasa (GUS) es un gen indicador común en plantas. Los sustratos de glucosidasa también se utilizan junto con reactivos de detección secundaria conjugados con glucosidasa en técnicas inmunohistoquímicas y ensayos inmunoenzimáticos (ELISA).
  • Sustrato cromogénico
  • Permeabilidad celular
  • La actividad de la β-galactosidasa puede detectarse utilizando X-Gal después de la fijación
Ensayos de beta-galactosidasa, análisis celular, adquisición de imágenes celulares, clonación, ensayos de actividad enzimática y proteica, glucosidasa, neuraminidasa y actividad enzimática relacionada, tinción y detección de IHC, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF), inmunohistoquímica (IHC), proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos indicadores, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Penetra en la célula
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de detección Colorimétrico
Para utilizar con (aplicación) Biología molecular
Cantidad 1 g
Sustrato Sustrato Beta-Gal
Substrate Properties Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato Beta-Gal
Condiciones de envío Temperatura ambiente