Learn More
Invitrogen™ Solución de etiquetado celular Vybrant™ DiI
Código de producto. 10695953
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10695953 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10695953 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V22885
Tinción de membrana lipofílica que se expande lateralmente para teñir toda la célula.
DiI es ligeramente fluorescente hasta que se incorpora en las membranas. Este colorante rojo anaranjado fluorescente, que es espectralmente similar a la tetrametilrodamina, suele utilizarse como un trazador a largo plazo para células neuronales y de otros tipos. DiI también está disponible en forma de sólido (D-282), pasta (N-22880) o cristal (D-3911).
Análisis celular, proliferación celular, rastreo y seguimiento celular, función y proliferación, rastreo celular general, seguimiento microbiano, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo-naranja
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo
Cantidad 1 mL
Método de detección Fluorescente
Línea de productos Vybrant
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Solución de etiquetado celular
SubCellular Localization Membranas celulares y lípidos, Lipids
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vybrant DiI Cell-Labeling Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol