Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ CM-DiI Cell-Labeling Solution
Para su uso con microscopio de fluorescencia y citometría de flujo
Marca: Invitrogen™ V22888
Descripción
La solución de etiquetado de células Vybrant CM-DiI es una solución de suministro de colorante que se puede añadir directamente a medios de cultivos normales para etiquetar de manera uniforme células de cultivos adheridas o de suspensión para su uso en aplicaciones de fusión intercelular, adhesión celular y migración.
Análisis celular, proliferación celular, rastreo y seguimiento celular, función y proliferación, rastreo celular general, seguimiento microbiano, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Amarillo | |
Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo | |
Fluorescente | |
Temperatura ambiente | |
Solución de etiquetado celular |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
1 mL | |
Vybrant™ | |
Fluorescent Dye | |
Membranas celulares y lípidos, Lipids |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2983241 | Certificado de análisis | 04/09/2024 | V22888 |
2477453 | Certificado de análisis | 28/03/2022 | V22888 |
2167166 | Certificado de análisis | 07/02/2020 | V22888 |
1923608 | Certificado de análisis | 03/10/2017 | V22888 |
2563679 | Certificado de análisis | 27/12/2022 | V22888 |