Learn More
Invitrogen™ ViaGram™ Red+ Bacterial Gram Stain and Viability Kit
Código de producto. 10367922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10367922 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10367922 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V7023
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Protocolo sencillo de tinción fluorescente para microscopía de fluorescencia
El kit de viabilidad y la tinción de Gram bacteriana ViaGram Red+ tiñen de forma diferente una gran cantidad de especies bacterianas gramnegativas y grampositivas y, al mismo tiempo, diferencia las células vivas de las muertas según la integridad de la membrana plasmática.
Análisis de bacterias, análisis de viabilidad bacteriana y citotoxicidad, análisis celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, análisis microbiológico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Conjugado Otras etiquetas o colorantes
Formato Mediciones