Learn More
Invitrogen™ Tubulina Tracker™ Green (Oregon Green™ 488 Taxol, Bis-Acetato), para la adquisición de imágenes de células vivas
Descripción
Tubulin Tracker verde (taxol Oregon Green 488, bis-acetato) proporciona tinción verde-fluorescente de tubulina polimerizada en células vivas. Tubulin Tracker verde es un compuesto no fluorescente sin carga que pasa fácilmente a través de la membrana plasmática de las células vivas. Una vez dentro de la célula, el grupo de bloqueo lipofílico se escinde por las esterasas no específicas, dando como resultado una forma verde fluorescente con carga.
Análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo de células, citoesqueleto, seguimiento de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Tipo de colorante | Oregon Green™ 488 |
| Cantidad | 1 set |
| Línea de productos | Oregon Green |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
| Tipo de producto | Tubulin Tracker |
| SubCellular Localization | Tubulina, citoesqueleto, Tubulin |