Learn More
Invitrogen™ TNP-ATP (2'-(or-3')-O-(Trinitrophenyl) Adenosine 5'-Triphosphate, Trisodium Salt)
Código de producto. 11500806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11500806 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 11500806 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T7602
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Sonda estructural
El análogo nucleótido TNP-ATP está modificado en la fracción de ribosa y es esencialmente no fluorescente en el agua. Los nucleótidos de la TNP experimentan una transición de equilibrio a una estructura semiquinoide que tiene propiedades espectrales de longitud de onda relativamente larga; esta forma solo es fluorescente cuando se une al sitio de unión de nucleótidos de algunas proteínas.
Descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto TNP-ATP
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Etiqueta o tinte TNP
Cantidad 2 mL