Learn More
Invitrogen™ TMA-DPH (1-(4-trimetilamoniumfenil)-6-fenil-1,3,5-hexatrieno p-toluenesulfonato)
Código de producto. 11500766
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
11500766 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11500766 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T204
Para uso con microscopía de fluorescencia
TMA-DPH contiene un sustituto de trietilamonio catiónico que actúa como un anclaje de superficie para mejorar la localización de la sonda fluorescente de interiores de membrana, DPH.
Análisis celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, membranas (general) y lípidos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Localización subcelular Membrana plasmática
Método de detección Fluorescente
Fórmula molecular C28H31NO3S
Forma física Sólido
Color Color morado
Tipo de producto TMA DPH