Learn More
Invitrogen™ Thiol and Sulfide Quantitation Kit
Código de producto. 10388252
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10388252 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10388252 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T6060
Ensayo colorimétrico ultrasensible para la cuantificación de tioles proteicos y no proteicos
En este ensayo, los tioles o los sulfuros inorgánicos reducen un derivado de la papaína inhibido por el disulfuro, liberando estequiométricamente la enzima activa. A continuación, se mide la actividad de la enzima con el sustrato cromogénico de papaína N-benzoil-L-arginina, p-nitroanilida (L-BAPNA). El paso de amplificación enzimática de este kit permite a los investigadores detectar hasta 0,2 μm de tiol, una sensibilidad que es aproximadamente 100 veces mayor que la que se consigue con el reactivo de Ellman.
Detección de aniones, ensayos de toxicología bioquímica, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, descubrimiento y desarrollo de fármacos, señalización y homeostasis iónica, ensayos de ADME/Tox basados en objetivos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de cuantificación de tiol y sulfuro
Cantidad 1 kit
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiol and Sulfide Quantitation Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cystamine dihydrochloride