Learn More
Invitrogen™ Tapsigargina
Código de producto. 10226822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1000 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10226822 1 mg 1 miligramo
11570796 20 x 50 μg 1000 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10226822 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T7458
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Promotor tumoral
Tapsigargina es una lactona sesquiterpénica natural aislada de la planta umbelífera Thapsia garganica. Este promotor tumoral libera Ca2++ de los almacenes intracelulares inhibiendo específicamente el Ca2++-ATPase del retículo endoplásmico. No afecta directamente al Ca2++-ATPases de la membrana plasmática, a la producción de Ins 1,4,5-P3 o a la actividad de la proteína quinasa C.
Análisis celular, estructura celular, adquisición de imágenes de células, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, receptores
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Sin marcar
Fórmula molecular C34H50O12
Forma física Sólido
Tipo de producto Tapsigargina