Learn More
Invitrogen™ 1,2-Dihexadecanoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina Texas Red™, sal de trietilamonio (DHPE Texas Red™)
Código de producto. 10338022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10338022 1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10338022 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T1395MP
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Un fosfolípido
The phospholipid, Texas Red™ 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt (Texas Red™ DHPE) is labeled on the head group with the bright, red-fluorescent Texas Red™ dye (excitation/emission maxima ∼595/615 nm).
To make a concentrated stock solution from 1–2 mg/mL, dissolve in 100% ethanol. Sonication may be necessary to aid dispersion. Store frozen, desiccated and protected from light. The gradual accumulation of moisture from the atmosphere may promote aggregation of the reagent over time.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfolípidos
Cantidad 1 mg
Peso molecular (g/mol) 1381.85
Forma física Solid
Línea de productos Texas Red
Excitación/emisión 583/601 nm