Learn More
Invitrogen™ TetraSpeck™ Microspheres, 0.5 μm, fluorescent blue/green/orange/dark red
Código de producto. 10083332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10083332 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10083332 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T7281
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los gránulos muestran cada uno cuatro picos de excitación/emisión claramente separados
  • Teñido con cuatro tintes fluorescentes diferentes
  • Picos de excitación/emisión: 360/430 nm (azul), 505/515 nm (verde), 560/580 nm (naranja) y 660/680 nm (rojo oscuro)
  • Facilitar la calibración de los microscopios de fluorescencia convencionales, los microscopios de escaneo láser confocal y el equipo de procesamiento de imágenes asociado para la adquisición de imágenes tanto científicas como comerciales, especialmente para aplicaciones multicolores
Análisis celular, ciclo celular, viabilidad, proliferación y función celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de calibración Calibración de microscopio confocal, calibración de microscopio de fluorescencia
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
Color Naranja, rojo oscuro, azul, verde, Dark Red, Blue, Green
Tipo de producto Microesfera
Formato Gránulos de suspensión
Línea de productos TetraSpeck
Cantidad 0,5 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Diámetro (métrico) 0,5 μm