Learn More
Invitrogen™ Kit de tamaño de microesferas fluorescentes TetraSpeck™ (montado sobre portaobjetos)
Código de producto. 10505593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10505593 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10505593 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T14792
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la calibración de campo amplio, microscopios de fluorescencia confocal y TIRF, especialmente para aplicaciones multicolores como análisis de colocalización y derivación de funciones de dispersión de puntos críticas para la deconvolución
  • Contiene un portaobjetos de microscopio, con seis regiones de visualización
  • Cada una de las cinco regiones de visualización contiene microesferas de un tamaño: 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 o 4,0 μm
  • La región restante contiene una mezcla de los cinco tamaños de gránulos
  • Cada microesfera se tiñe con cuatro colorantes fluorescentes diferentes [365/430 nm (azul), 505/515 nm (verde), 560/580 nm (naranja), y 66/680 nm (rojo oscuro)] que tienen picos de excitación y emisión claramente separados
Análisis celular, ciclo celular, viabilidad, proliferación y función celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de calibración Calibración de microscopio confocal, calibración de microscopio de fluorescencia
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Color Naranja, rojo oscuro, azul, verde, Dark Red, Blue, Green
Tipo de producto Kit de tamaños de microesferas fluorescentes
Formato Montado en portaobjetos
Línea de productos TetraSpeck
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Diámetro (métrico) 0,5 μm, 0,2 μm, 0,1 μm, 4 μm, 1 μm