Learn More
Invitrogen™ Kit para tomar muestras de microesferas fluorescentes TetraSpeck™
Código de producto. 10287102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10287102 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10287102 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T7284
 Artículo restringido
En stock
Los gránulos están teñidos con cuatro colorantes fluorescentes diferentes
  • Contiene muestras de los gránulos de 0,1 μm, 0,5 μm, y 4,0 μm
  • Los gránulos muestran cuatro picos de excitación/emisión separados: 360/430 nm (azul), 505/515 nm (verde), 560/580 nm (naranja) y 660/680 nm (rojo oscuro)
  • Facilitar la calibración de los microscopios de fluorescencia convencionales, los microscopios de escaneo láser confocal y el equipo de procesamiento de imágenes asociado para la adquisición de imágenes tanto científicas como comerciales, especialmente para aplicaciones multicolores
Análisis celular, ciclo celular, viabilidad, proliferación y función celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de calibración Calibración de microscopio confocal, calibración de microscopio de fluorescencia
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
Color Naranja, rojo oscuro, azul, verde, Dark Red, Blue, Green
Tipo de producto Kit de muestreador de microesferas fluorescentes
Formato Gránulos de suspensión
Línea de productos TetraSpeck
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Diámetro (métrico) 0,5 μm, 0,1 μm, 4 μm