Learn More
Invitrogen™ Tetrametilrodamina, éster metílico, perclorato (TMRM)
Código de producto. 11550796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11550796 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11550796 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00€
    357.65€ / 25 miligramos
    Ahorro 39.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para uso con microscopía de fluorescencia
El éster metílico tetrametilrodamina (TMRM) es un colorante catiónico fluorescente de color rojo-anaranjado que penetra en la célula que las mitocondrias activas secuestran con facilidad.
Apoptosis, análisis celular, estructura celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, mitocondria, función de mitocondria, función mitocondrial
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo-naranja
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto TMRM
Cantidad 25 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Localización subcelular Mitocondrias