Learn More
Invitrogen™ Tali™ Apoptosis Kit - Annexin V Alexa Fluor™ 488 & Propidium Iodide
Código de producto. 11370942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370942 1 Kit cada uno
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11370942 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A10788
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Conjugado de Anexina V: Alexa Fluor 488, solución de unión de Anexina, solución de yoduro de propidio (PI)
Discriminación de las células apoptóticas de las células necróticas y vivas en una población
El kit de apoptosis Tali permite la identificación de células apoptóticas. El kit tiñe las células apoptóticas con Anexina V: Alexa Fluor™ 488 verde, tiñe las células necróticas con yoduro de propidio rojo y Anexina V: Alexa Fluor 488 verde, y no tiñe las células vivas.
La apoptosis es un proceso cuidadosamente regulado de muerte celular que tiene lugar como parte normal del desarrollo. La apoptosis regulada inadecuadamente está implicada en estados de enfermedad, como el Alzheimer y el cáncer. La apoptosis se distingue de la necrosis por cambios morfológicos y bioquímicos característicos, incluyendo la compactación y fragmentación de la cromatina nuclear, la contracción del citoplasma y la pérdida de asimetría de la membrana.
Discrimina fácilmente el apoptótico de las células necróticas con tinción de dos colores
En células vivas normales, la fosfatidilserina (PS) se encuentra en la superficie citoplasmática de la membrana celular. Sin embargo, en las células apoptóticas, la PS se sufre una translocación desde el interior a la superficie exterior de la membrana plasmática, exponiéndola al entorno extracelular. El anticoagulante humano Anexina V muestra una alta afinidad por la PS. La anexina V etiquetada con un fluoróforo como Alexa Fluor 488 puede usarse para identificar las células apoptóticas uniéndose a la PS expuesta.
El kit de apoptosis Tali incluye una solución de yoduro de propidio (PI). PI es una tinta fijadora de ADN fluorogénico impermeable a las células utilizada durante años para identificar las células necróticas. El PI es impermeable a las células vivas, pero entra fácilmente en las células muertas donde se une a los ácidos nucleicos y se vuelve fluorescente.
Después de teñir una población celular usando el kit de ensayo de apoptosis Tali con Anexina V-Alexa Fluor 488 y yoduro de propidio, las células apoptóticas muestran fluorescencia verde, las células muertas muestran fluorescencia roja y verde y las células vivas muestran poca o ninguna fluorescencia.
Translocación de Anexina V, Apoptosis, Análisis celular, recuento y viabilidad celular, recuento, viabilidad y criopreservación celular, cultivo celular, viabilidad, proliferación y función celular, adquisición de imágenes celulares, adquisición de imágenes de citometría
Informations sur la commande
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Cantidad 1 Kit
Formato Vial
Tipo de producto Kit de apoptosis
Contenido y almacenamiento Tali™ – Anexina V Alexa Fluor™: 488: Almacenar a entre 2–6 °C
Tali™ - Yoduro de propidio: Almacenar a entre 2–6 °C
Tali™ - Tampón de unión de Anexina V: Almacenar a entre 2 – 6 °C
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos Tali
Conjugado Alexa Fluor 488
Para utilizar con (equipo) Citómetro basado en imágenes Tali™
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.