Learn More
Invitrogen™ Tinción de ácidos nucleicos SYTOX™ Orange: solución de 5 mM en DMSO
Código de producto. 10338062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10338062 250 μL cada uno
1 options
Código de producto. 10338062 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S11368
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Útil como indicador de muerte celular
El colorante naranja SYTOX tiñe ácidos nucleicos en células con membranas comprometidas. Esta tinción es mucho más brillante que el yoduro de propidio (P-1304). Solución de 5 mM en DMSO.
Análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), contratinción por inmunofluorescencia, montaje y prevención de la decoloración, detección y tinción por inmunofluorescencia, núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 547 nm
Tipo de colorante Permeabilidad celular
Formato Tubo(s)
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 250 μL
Volumen (métrico) 250 μl
Método de detección Fluorescente
Emisión 570 nm
Formulario Solución
Línea de productos SYTOX
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescente
Tipo de producto Tinción de ácidos nucleicos
Sub Cellular Localization Ácidos nucleicos