Learn More
Invitrogen™ Tinción de ácido nucleico SYTOX™ Blue - Solución de 5 mm en DMSO
Beschreibung
La tinción de ácido nucleico SYTOX Blue es una excelente contratinción azul fluorescente para cromosomas y núcleo, impermeable para las células vivas, lo que la convierte en un indicador útil de las células muertas en una población. Los máximos de excitación/emisión para el colorante ligado al ADN son de 444/480 nm.
Análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), contratinción por inmunofluorescencia, montaje y prevención de la decoloración, detección y tinción por inmunofluorescencia, núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de organelos
Bestellinformation
Condición de envío: Temperatura ambiente
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Azul |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 444 nm |
| Tipo de colorante | Permeabilidad celular |
| Formato | Tubo(s) |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 250 μL |
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| Método de detección | Fluorescente |
| Emisión | 480 nm |
| Mehr anzeigen |