Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Red Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit - SYTO™ dyes 17 and 59-64 - 50 μL each
Descripción
El kit de muestras de tinción de ácido nucleico fluorescente rojo SYTO contiene nuestra colección de tinciones de ácido nucleico SYTO con permeabilidad celular rojo fluorescente. Debido a que los colorantes pueden mostrar diferentes comportamientos de tinción con diversos tejidos y células, puede ser necesario probar los colorantes para encontrar el colorante óptimo para una aplicación específica. El kit contiene 50 µl cada uno con los colorantes SYTO 17 y 59—64.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 621, 622, 652, 628, 652, 657 y 599 nm |
| Tipo de colorante | Permeabilidad celular |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo |
| Cantidad | 1 kit |
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| Método de detección | Fluorescente |
| Descripción | Kit de muestreador de tinción de ácido nucleico fluorescente SYTO™ Red: colorantes SYTO™ 17 y 59-64 de 50 μl cada uno |
| Emisión | 634, 645, 678, 645, 676, 673, 619 nm |
| Mostrar más |