Learn More
Invitrogen™ SYTO™ 83 Orange Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM Solution in DMSO
Descripción
La tinción de ácido nucleico naranja fluorescente permeable en células SYTO 83 exhibe fluorescencia naranja brillante al enlazarse con los ácidos nucleicos. Debido a que el patrón de tinción de SYTO en las células vivas puede variar entre los diferentes tipos de células, ofrecemos el kit de muestreo para tinción de ácido nucleico naranja fluorescente SYTO (S-11360) para permitir a los investigadores encontrar el tinte naranja fluorescente más adecuado para su sistema.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 543 nm |
| Tipo de colorante | Permeabilidad celular |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 250 μL |
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| Método de detección | Fluorescente |
| Descripción | Tinción de ácido nucleico SYTO™ 83 Orange Fluorescent - Solución de 5 mm en DMSO |
| Emisión | 559 nm |
| Mostrar más |