Learn More
Invitrogen™ SYTO™ 82 Orange Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM Solution in DMSO
Código de producto. 10604243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10604243 250 μL cada uno
1 options
Código de producto. 10604243 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S11363
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con microscopio de fluorescencia y citometría de flujo
La tinción de ácido nucleico naranja fluorescente permeable en células SYTO 82 exhibe fluorescencia naranja brillante al enlazarse con los ácidos nucleicos. Debido a que el patrón de tinción de SYTO en las células vivas puede variar entre los diferentes tipos de células, ofrecemos el kit de muestreo para tinción de ácido nucleico naranja fluorescente SYTO (S-11360) para permitir a los investigadores encontrar el tinte naranja fluorescente más adecuado para su sistema. Solución de 5 mM en DMSO.
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 541 nm
Tipo de colorante Permeabilidad celular
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 250 μL
Volumen (métrico) 250 μl
Método de detección Fluorescente
Descripción Tinción de ácido nucleico SYTO™ 82 Orange Fluorescent - Solución de 5 mm en DMSO
Emisión 560 nm
Línea de productos SYTO
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescente
Tipo de producto Tinción de ácidos nucleicos
Sub Cellular Localization Ácidos nucleicos