Learn More
Invitrogen™ Tinción de ácido nucleico SYTO™ 60 Red Fluorescent - Solución de 5 mm en DMSO
Descripción
La tinción de ácido nucleico rojo fluorescente permeable en células SYTO 60 exhibe fluorescencia rojo brillante al enlazarse con los ácidos nucleicos. Debido a que el patrón de tinción de SYTO en las células vivas puede variar entre los diferentes tipos de células, ofrecemos el kit de muestreo para tinción de ácido nucleico rojo fluorescente SYTO (S-11340) para permitir a los investigadores encontrar el tinte más adecuado para su sistema.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 652 nm |
| Tipo de colorante | Permeabilidad celular |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo |
| Cantidad | 250 μL |
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| Método de detección | Fluorescente |
| Descripción | Tinción de ácido nucleico SYTO™ 60 Red Fluorescent - Solución de 5 mm en DMSO |
| Emisión | 678 nm |
| Mostrar más |