Learn More
Invitrogen™ Tinciones de gel de proteínas SYPRO™
Código de producto. 18795435
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Mandarina
Naranja
Rojo
Rubí
Cantidad:
500 μl
10 x 50 μl
200 ml
1 l
5 l
3 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
200 ml
5 litros
cada uno
paquete de 10
paquete de 3
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Tamaño de la unidad
18795435 Rubí 3 x 1 L paquete de 3
10338542 Naranja 500 μl cada uno
11510746 Naranja 10 x 50 μl paquete de 10
10348062 Mandarina 500 μl cada uno
10358542 Rojo 500 μl cada uno
11520746 Rojo 10 x 50 μl paquete de 10
11486337 Rubí 200 ml 200 ml
10227202 Rubí 1 l 1 litro
11560666 Rubí 5 l 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 18795435 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S12000X3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1064.00€
    968.65€ / paquete de 3
    Ahorro 95.35€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Las tinciones de gel de proteína SYPRO son tinciones fluorescentes sensibles y fáciles de usar para proteínas totales separadas por electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE).
Las tinciones de gel de proteína SYPRO son tinciones fluorescentes sensibles y fáciles de usar para proteínas totales separadas por electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE). Las proteínas teñidas se pueden ver con un transiluminador de luz azul o UV estándar o con un equipo de adquisición de imágenes que contenga los filtros o láseres adecuados. Las tinciones de gel de proteína SYPRO ofrecen muchas ventajas sobre la tinción azul y de plata de Coomassie, incluido un protocolo de tinción rápido en un solo paso que no requiere decoloración, un rango dinámico lineal a lo largo de tres órdenes de magnitud y muy poca variación entre proteínas en la tinción.
SYPRO Ruby Protein Gel Stain features include:
  • Convenient—ready-to-use formulation
  • High sensitivity—detection to 0.25 to 1 ng
  • Effective staining for 1D and 2D gels
  • Can be multiplexed with other gel stains such as Pro-Q Diamond phosphoprotein gel stain or Pro-Q Emerald 300 glycoprotein gel stain
  • Compatible with subsequent analysis of proteins by Edman-based sequencing or mass spectrometry
SYPRO Orange and SYPRO Red protein gel stain features include:
  • Sensitive—detection to 4 to 8 ng
  • Fast—rapid staining time of 10–60 min
  • Best for 1D gels
  • SYPRO Orange: Ex: 300, 470 nm, Em: 570 nm
  • SYPRO Red: Ex: 300, 550 nm, Em: 630 nm
SYPRO Tangerine Protein Gel Stain features include:
  • Sensitive—detection to 4 to 8 ng
  • Fast—rapid staining time of 10 to 60 minutes
  • Best for 1D gels
  • Does not require fixation with acetic acid
  • Compatible with subsequent gel staining, western blotting, zymography, electroelution or mass spectrometry
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Ubicación de detección Detección en gel
Color Rubí
Concentración 1X
Método de detección Fluorescence
Etiqueta o tinte SYPRO Ruby
Cantidad 3 x 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana proteína
Excitación/emisión 280, 450/610 nm
Línea de productos SYPRO
Tipo de producto Protein Gel Stain