Learn More
Invitrogen™ Tinciones de gel de proteínas SYPRO™
Código de producto. 11486337
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Mandarina
Naranja
Rojo
Rubí
Cantidad:
500 μl
10 x 50 μl
200 ml
1 l
5 l
3 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
200 ml
5 litros
cada uno
paquete de 10
paquete de 3
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Tamaño de la unidad
11486337 Rubí 200 ml 200 ml
10338542 Naranja 500 μl cada uno
11510746 Naranja 10 x 50 μl paquete de 10
10348062 Mandarina 500 μl cada uno
10358542 Rojo 500 μl cada uno
11520746 Rojo 10 x 50 μl paquete de 10
10227202 Rubí 1 l 1 litro
11560666 Rubí 5 l 5 litros
18795435 Rubí 3 x 1 L paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11486337 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S12001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    210.65€ / 200 ml
    Ahorro 20.35€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Las tinciones de gel de proteína SYPRO son tinciones fluorescentes sensibles y fáciles de usar para proteínas totales separadas por electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE).
Las tinciones de gel de proteína SYPRO son tinciones fluorescentes sensibles y fáciles de usar para proteínas totales separadas por electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE). Las proteínas teñidas se pueden ver con un transiluminador de luz azul o UV estándar o con un equipo de adquisición de imágenes que contenga los filtros o láseres adecuados. Las tinciones de gel de proteína SYPRO ofrecen muchas ventajas sobre la tinción azul y de plata de Coomassie, incluido un protocolo de tinción rápido en un solo paso que no requiere decoloración, un rango dinámico lineal a lo largo de tres órdenes de magnitud y muy poca variación entre proteínas en la tinción.
Las características de la tinción de gel de proteína SYPRO Ruby incluyen:
• Práctica: formulación lista para su uso
• Alta sensibilidad: detección de 0,25 a 1 ng
• Tinción eficaz para geles 1D y 2D
• Se puede multiplexar con otras tinciones de gel, como tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond o tinción de gel de glicoproteína Pro-Q Emerald 300
• Compatible con el análisis posterior de proteínas mediante secuenciación basada en Edman o espectometría de masas
Las características de la tinción de gel de proteína SYPRO Orange y SYPRO Red incluyen:
• Sensible: detección de 4 a 8 ng
• Rápida: tiempo de tinción de 10 a 60 min
• Ideal para geles 1D
• SYPRO Orange: Ej.: 300, 470 nm, Em: 570 nm
• SYPRO Red: Ej.: 300, 550 nm, Em:
Las características de la tinción de gel de proteína SYPRO Tangerine de 630 nm incluyen:
•Sensible: detección de 4 a 8 ng
• Rápida: tiempo de tinción de 10 a 60 minutos
• Ideal para geles 1D
• No requiere fijación con ácido acético
• Compatible con las posteriores tinción de gel, western blotting, cimografía, electroelución o espectrometría de masas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Ubicación de detección Detección en gel
Color Rubí
Concentración 1X
Método de detección Fluorescencia
Etiqueta o tinte SYPRO Ruby
Cantidad 200 ml
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana proteína
Excitación/emisión 280, 450/610 nm
Línea de productos SYPRO
Tipo de producto Tinción para geles de proteínas