Learn More
Invitrogen™ 5-(and-6)-Carboxy SNARF™-1, Acetoxymethyl Ester, Acetate
Código de producto. 10739924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1000 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10739924 1 mg 1 miligramo
11574217 20 x 50 μg 1000 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10739924 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C1271
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El indicador de pH de la permeabilidad celular tiene pKa de aproximadamente 7,5 después de la desesterificación, por lo que es útil para medir los cambios de pH entre el pH 7 y el pH 8
  • Presenta un cambio significativo de emisión dependiente del pH de amarillo-naranja a fluorescencia roja profunda en condiciones ácidas y básicas, respectivamente
  • Esta dependencia del pH permite utilizar la relación de intensidades de fluorescencia del colorante en dos longitudes de onda de emisión, normalmente 580 nm y 640 nm, para las determinaciones cuantitativas del pH
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo, lector de microplacas, Flow Cytometer, Microplate Reader
Tipo de producto pH Indicator
Tipo de colorante Indicador de pH
Línea de productos SNARF
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente