Learn More
Invitrogen™ SelectFX™ Nuclear Labeling Kit (DAPI, SYTOX™ Green, 7-AAD, TO-PRO™-3 Iodide), for fixed cells
Descripción
El kit de etiquetado nuclear SelectFX proporciona cuatro colorantes fluorescentes espectralmente distintos: azul-fluorescente DAPI, tinción verde-fluorescente SYTOX, aminoactinomicina D rojo fluorescente 7 (7-AAD) y rojo-fluorescente lejano TO-PRO-3. Estos colorantes son ideales para su uso como contratinción en aplicaciones multicolores; solo tiene que seleccionar la tinción que contraste espectralmente con otras sondas fluorescentes aplicadas a la muestra. Cuando se utilizan de acuerdo con el protocolo proporcionado, los colorantes del kit de etiquetado nuclear SelectFX proporcionan una tinción nuclear altamente selectiva con poco o ningún etiquetado citoplasmático.
Análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo de células, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), contratinción por inmunofluorescencia, montaje y prevención de decoloración, detección y tinción por inmunofluorescencia, núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de orgánulo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Tipo de colorante | Impenetrable en células |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo |
| Cantidad | 1 kit |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | SELECTFX, SYTOX, TO-PRO |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Fluorescent Dye |
| Tipo de producto | Kit de etiquetado nuclear |
| Mostrar más |