Learn More
Invitrogen™ Secure-Seal™ Spacer, 8 wells, 9 mm diameter, 0.12 mm deep
Código de producto. 10634453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10634453 1 set cada uno
1 options
Código de producto. 10634453 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S24737
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Barrera hidrófoba extraíble que proporciona flexibilidad para aislar muestras
  • Las barreras pueden usarse para aislar las células cultivadas en el cultivo placas o para separar muestras en portaobjetos de microscopía durante procedimientos de tinción
  • El material de silicona es esterilizable en autoclave y se adhiere a cualquier superficie lisa
Análisis celular, adquisición de imágenes de células, preparación de muestras de IHC, tinción y detección de IHC, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHC)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Separador
Línea de productos Secure-Seal
Fondo (métrico) 0,12 mm
Diámetro (métrico) 9mm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Cantidad 1 set
Condiciones de envío Temperatura ambiente