Learn More
Invitrogen™ Secure-Seal™ Hybridization Chamber Gasket, 8 chambers, 9 mm diameter, 0.8 mm deep
Descripción
- Adhesivo especial que se une a portaobjetos de vidrio en segundos, creando un sellado hermético resistente a la temperatura, pero que también se puede eliminar limpia y fácilmente después de la hibridación
- Las soluciones se agregan o eliminan fácilmente a través de puertos de acceso dual sin alterar la muestra
- Los cubreobjetos hidrófobos no tienen nucleasas y no atrapan ni unen las sondas, lo que permite una distribución uniforme del reactivo sobre la muestra
Análisis celular, adquisición de imágenes de células, hibridación cromogénica in situ, hibridación in situ por fluorescencia, análisis de expresión génica y genotipado, hibridación in situ (ISH), análisis de micromatrices
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Junta de cámara de hibridación |
| Línea de productos | Secure-Seal |
| Fondo (métrico) | 0,8 mm |
| Diámetro (métrico) | 9mm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Cantidad | 1 set |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |