Learn More
Invitrogen™ SBFI, AM, cell permeant - Special Packaging
Descripción
- En combinación con otros indicadores fluorescentes utilizados para correlacionar cambios en Na+ intracelular con concentraciones de Ca2+ y Mg2+, pH intracelular y potencial de membrana
- Aunque la selectividad del SBFI para Na+ es menor que la de los indicadores de calcio como el fura-2, es suficiente para la detección de concentraciones fisiológicas de Na+ en presencia de otros cationes monovalentes
- La respuesta espectral de SBFI sobre la unión iónica permite mediciones de la relación de excitación, y este indicador puede usarse con los mismos filtros ópticos y equipos utilizados para el fura-
- Etiqueta (Ex/EM): SBFI (aproximadamente 340,380/500 nm)
- El producto liofilizado puede disolverse en DMSO para su uso.
- El producto normalmente se carga en las células añadiendo un indicador disuelto a células que contengan medios
- Consideraciones de selectividad y estrategias de carga celular
- La constante de disociación (Kd) de SBFI para Na+ es 3,8 mm en ausencia de K+, y 11,3 mm en soluciones con concentración combinada de Na+ y K+ de 135 mm (que se aproxima la fuerza iónica fisiológica)
- La SBFI es aproximadamente 18 veces más selectiva para Na+ que Para K+
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, ensayos de canales iónicos basados en células, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de canales iónicos, homeostasis iónica y señalización, detección de sodio y potasio, identificación y validación de objetivos y potenciales
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad y proliferación celulares |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | SBFI AM |
| Tipo de colorante | Indicador de sodio |
| Cantidad | 20 x 50 μg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |