Learn More
Invitrogen™ Rhod-2, AM, permeable a las células
Descripción
Labeled calcium indicators are molecules that exhibit an increase in fluorescence upon binding Ca2+. They have uses in many calcium signaling investigations, including measuring Ca2+ in cells and tissues that have high levels of autofluorescence and also for detecting Ca2+ release generated by photoreceptors and photoactivatable chelators. Cells may be loaded with the AM ester forms of these calcium indicators by adding the dissolved indicator directly to dishes containing cultured cells. The fluorescence signal from these cells is generally measured using fluorescence microscopy.
Los indicadores de calcio etiquetados son moléculas que presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+. Tienen usos en muchas investigaciones de señalización de calcio, incluyendo la medición de Ca2+ en células y tejidos que tienen altos niveles de autofluorescencia y también para detectar la liberación de Ca2+ generada por fotorreceptores y quelantes fotoactivables.
- La señal de fluorescencia de estas células se mide generalmente usando microscopía de fluorescencia
- Etiqueta (Excitación/emisión de forma unida a Ca2+): Rhod-2 (552/581 nm)
- Aumento de la intensidad de fluorescencia al unirse a Ca2+: > 100 veces
- Kd para Ca2+ en ausencia de Mg2+, en tampón: aproximadamente 570 nM
- Presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+ con poco cambio en la longitud de onda
- Además, los indicadores basados en BAPTA, como estos, se unen a varios cationes de metales pesados (por ejemplo, Mn2+, Zn2+, Pb2+) con mucha mayor afinidad que a Ca2+.
- Las perturbaciones en las mediciones de calcio causadas por la presencia de estos iones pueden controlarse usando el quelante seleccionador de metales pesados TPEN.
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Calcium Indicator |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Tinción |
| Tipo de colorante | Rhod-2 |
| Excitation Wavelength Range | 540 to 555 nm |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Intervalo de longitud de onda de emisión | 570 to 585 nm |
| Mostrar más |