Learn More
Invitrogen™ Red/Green BODIPY™ PC-A2 (1-O-(6-BODIPY™ 558/568-Aminohexyl)-2-BODIPY™ FL C5-Sn-Glycero-3-Phosphocholine) (Ratiometric Phospholipase A2 Substrate)
Código de producto. 10724254
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 µg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10724254 100 µg cada uno
1 options
Código de producto. 10724254
Marca: Invitrogen™ A10072
Mide los resultados en ensayos de microplaca o utilizando citometría de flujo
Los sustratos de fosfolipasa Molecular Probes son fosfolípidos marcados con tinte utilizados para supervisar la actividad de la fosfolipasa A (PLA) en preparaciones enzimáticas purificadas, lisados celulares y células vivas. Existen dos variaciones estructurales de estos sustratos, que confieren especificidad para PLA1 y PLA2. Las versiones con etiquetas fluorescentes del producto de escisión generado a partir de estos sustratos también están disponibles para su uso como estándares para evaluar la conversión porcentual del sustrato en reacciones enzimáticas.
  • Etiqueta (Ex/EM): BODIPY™ PC-A2 Red/Green (aprox. 488/530,590 nm) (se puede utilizar en la detección de la relación de fluorescencia de emisión doble)
  • Especificidad: PLA2
  • Producto de escisión: BODIPY FL C5
  • El producto liofilizado puede disolverse en DMSO para su uso
  • La fluorescencia se mide en ensayos de microplaca o utilizando citometría de flujo
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de lipasa y fosfopolipasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Permeabilidad celular
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de detección Fluorescente
Formulario Sólido
Línea de productos BODIPY
Cantidad 100 µg
Sustrato Sustrato de fosfolipasa A2 (radiométrico)
Substrate Properties Sustrato basado en lípidos
Target Enzyme Fosfolipasa
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo, lector de microplacas
Condiciones de envío Temperatura ambiente