Learn More
Invitrogen™ Qtracker™ 800 Cell Labeling Kit
Descripción
Includes
100 μl de nanocristales Qtracker, componente A (2 μM en 50 mm de tampón de borato, pH de 8,3) y 100 μl de portador Qtracker, componente B (solución salina tamponada con fosfato, pH de 7,2).
- Utilice el péptido de objetivo patentado para administrar nanocristales Qdot 525 fluorescente-verde en citoplasma de células vivas
- Una vez dentro de las células, las etiquetas Qtracker proporcionan una fluorescencia intensa y estable que se puede rastrear a través de varias generaciones, y no se transfieren a las células adyacentes en la población
- La etiqueta Qtracker 525 tiene Ex/Em (405-485/525) nm
- Proporcionan una fluorescencia intensa y estable que se puede rastrear a través de varias generaciones
- Excelentes herramientas para el seguimiento a largo plazo o estudios de imágenes de células vivas, incluyendo migración, motilidad, morfología y otros ensayos de función celular
- La administración citoplasmática por este mecanismo no está mediada por una enzima específica; por lo tanto, no se ha observado especificidad de tipo celular
- La entrega se realiza normalmente en menos de 1 hora
- Compatible con células sensibles al suero; la fluorescencia intensa se mantiene en entornos celulares complejos y en diversas condiciones biológicas, incluyendo cambios en el pH intracelular, la temperatura y la actividad metabólica
- Observe las células etiquetadas utilizando una iluminación continua extensa, sin problemas de fotoblanqueo y degradación asociados a menudo con los colorantes orgánicos
- Se distribuyen en vesículas del citoplasma y son heredadas por las células hijas durante al menos seis generaciones
- Se puede ver hasta una semana después de la administración en algunas líneas celulares
- No se derraman de las células intactas para ser absorbido por las células adyacentes en la población
- Las células vivas etiquetadas con reactivos Qtracker se pueden monitorizar fácilmente en diversas plataformas, incluyendo citometría de flujo, microscopía confocal/de fluorescencia, lectores de microplacas de fluorescencia y sistemas de imágenes de alto contenido
- La citotoxicidad de los materiales se ha probado en diversas líneas celulares, incluidas las células CHO, HeLa, U-118, 3T3, HUVEC y Jurkat: El etiquetado parece tener un impacto mínimo en la expresión de los marcadores de superficie celular, la proliferación celular, la actividad de las enzimas celulares y la motilidad celular
- Después del etiquetado, los investigadores han demostrado una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo el cocultivo celular y el ensamblaje celular en conjuntos heterotípicos, la diferenciación multilinaje, la transdiferenciación frente a la fusión celular, el seguimiento de células madre embrionarias y mesenquimales, y la dinámica de migración celular
Análisis celular, estructura celular, marcado y seguimiento celular, adquisición de imágenes de células, citoplasma y citosol, endosomas, marcado celular general, inmunofluorescencia (IF), lisosomas, marcado neuronal, marcado de orgánulos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 100 μl de nanocristales de Qtracker™, componente A (2 μM de tampón de borato de 50 mM, pH 8,3) y 100 μl de portador de Qtracker™, componente B (solución salina tamponada con fosfato, pH 7,2). Almacenar de 2–6 °C. No la congele. Estable durante al menos 6 meses. |
| Cantidad | 1 kit |
| Línea de productos | QTRACKER, Qdot |
| Tipo de reactivo | Reactivos de etiquetado celular |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Kit de etiquetado celular |