Learn More
Invitrogen™ Qtracker™ 705 Vascular Labels
Descripción
Includes
200 μl de Puntos cuánticos no objetivo Qtracker (solución de 2 μM en tampón de borato de 50 mm, pH 8,3).
- Estos nanocristales muestran una intensa fluorescencia con emisión de desplazamiento rojo para aumentar la penetración de los tejidos, y tienen un revestimiento de superficie de PEG especialmente desarrollado para minimizar las interacciones inespecíficas y reducir la respuesta inmunitaria del tejido
- Debido a que el revestimiento de la superficie de PEG no contiene grupos funcionales reactivos, los puntos se conservan en circulación durante más tiempo y se pueden exponer durante hasta 3 horas con una sola inyección o durante periodos de tiempo más largos con inyecciones adicionales
- La etiqueta Qtracker 705 tiene Ex/Em (405-665/705) nm
Análisis celular, adquisición de imágenes de células, adquisición de imágenes in vivo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2 μM |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 200 μl de puntos cuánticos no dirigidos Qtracker™ (solución de 2 μM en 50 mM de tampón de borato, pH de 8,3). Almacenar de 2–6 °C. No la congele. Estable durante al menos 6 meses. |
| Tipo de colorante | Nanocristales Qdot |
| Cantidad | 200 μl |
| Línea de productos | QTRACKER, Qdot |
| Tipo de reactivo | Reactivos para imágenes vasculares |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Técnica | Obtención de imágenes in vivo |
| Tipo de producto | Etiqueta |