Learn More
Invitrogen™ PS-Speck™ Microscope Point Source Kit (blue, green, orange & deep-red fluorescent beads)
Código de producto. 10217532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10217532 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10217532 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P7220
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Includes
Protocolo y medio de montaje para preparar 100 portaobjetos
Contiene cuatro colores diferentes de microesferas fluorescentes
Cada microesfera tiene un diámetro de 0,175 ±0,005 μm. Este coeficiente de variación de diámetro extremadamente pequeño hace que las microesferas PS-Speck sean ideales como fuentes puntuales fluorescentes uniformes de subresolución para calibrar la óptica de instrumentos, especialmente en aplicaciones de obtención de imágenes tridimensionales.
  • Cuatro suspensiones de 1 ml listas para su uso contienen microesferas brillantes monodispersas con longitudes de onda de excitación/emisión de 360/440 nm (azul), 505/515 nm (verde), 540/560 nm (naranja) y 633/660 nm (rojo profundo)
  • Incluye un protocolo de montaje para comodidad del usuario y suficiente medio de montaje para preparar 100 portaobjetos cada una
Análisis celular, ciclo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de fuente puntual de microscopio
Color Naranja, rojo oscuro, azul, verde
Formato Gránulos de suspensión
Tipo de calibración Calibración óptica, calibración de microscopio de fluorescencia
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Para utilizar con (aplicación) Patrones de microscopía de fluorescencia interna o externa
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos PS-Speck
Cantidad 1 kit