Learn More
Invitrogen™ Tinción™ de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond
Código de producto. 11549296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 ml
1 l
5 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
200 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11549296 200 ml 200 ml
10534433 1 l 1 litro
11406347 5 l 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Código de producto. 11549296 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P33301
Siga avanzando en su investigación con nuestra oferta 3 por 2
Usar código promocional 27970
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Elimina la necesidad de transferencia o anticuerpos específicos de fosfoproteína y análisis Western Blot
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain provides a convenient method for selectively staining phosphoproteins in acrylamide gels, without the need for blotting or use of phosphoprotein-specific antibodies. It is ideal for the identification of kinase targets in signal transduction pathways and for phosphoproteomic studies.
La tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond proporciona un método práctico para la tinción selectiva de fosfoproteínas en geles de acrilamida, sin necesidad de transferencia o anticuerpos específicos de fosfoproteína. Es ideal para la identificación de objetivos de cinasa en vías de transducción de señales y para estudios de fosfoproteómica.
Las características incluyen:
Sensible: nivel de detección de hasta 1–16 ng de fosfoproteína por banda
Práctica: tinción selectiva de fosfoproteínas en geles de acrilamida, sin necesidad de transferencia o anticuerpos específicos de fosfoproteína y análisis de western blot
Señalización linear: exhibe una excelente linealidad en tres órdenes de magnitud, ideal para western blot cuantitativos
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Descripción Tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q™ Diamond, 200 ml
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Fluorescencia
Etiqueta o tinte Pro-Q Diamond
Cantidad 200 ml
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana Proteínas (fosfoproteínas)
Línea de productos PRO-Q
Tipo de producto Tinción para geles de fosfoproteínas