Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Sheet with Adhesive, 13 cm x 18 cm, 0.5 mm thick
Código de producto. 10175062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10175062 1 set cada uno
1 options
Código de producto. 10175062 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P24745
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Barreras hidrófobas extraíbles que proporcionan flexibilidad a los investigadores para aislar muestras
Los aislantes de silicona Press-to-Seal se pueden usar para aislar las células cultivadas en placas de cultivo o para separar muestras en portaobjetos de microscopía durante procedimientos de tinción El material de silicona es esterilizable en autoclave y se adhiere a cualquier superficie lisa.
  • Dimensiones: 13 x 18 cm
  • Grosor: 0,5mm
Análisis celular, obtención de imágenes celulares, preparación de muestras de IHC, tinción y detección de IHC, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHC)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Lámina de silicona Press-to-Seal™
Color Rojo
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Material Silicona
Grosor (métrico) 0,5 mm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Fondo (métrico) 0,5 mm
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.° por paquete 1 set
Dimensions (LxW) 13 cm x 18 cm
Línea de productos Press-to-Seal
Cantidad 1 set