Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Sheet, 13 cm x 18 cm, 1.0 mm thick
Código de producto. 10655983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10655983 1 set cada uno
1 options
Código de producto. 10655983 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P18179
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Para que sean versátiles y flexibles, los aislantes se pueden cortar fácilmente a medida de carcasas personalizadas
  • Disponible precortada según las dimensiones interiores específicas o como lámina de material que se puede cortar
  • Los aislantes son esterilizable en autoclave y no citotóxicos
  • Pueden usarse para aislar las células de placas de cultivo o para separar muestras en portaobjetos para microscopio
Análisis celular, obtención de imágenes celulares, preparación de muestras de IHC, tinción y detección de IHC, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Lámina de silicona
Color Rojo
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Material Silicona
Grosor (métrico) 1 mm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Fondo (métrico) 1 mm
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Dimensions (LxW) 13 cm x 18 cm
Línea de productos Press-to-Seal
Cantidad 1 set