Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Isolator with Adhesive, one well, 20 mm diameter, 0.5 mm deep
Descripción
- Se utilizan para aislar las células cultivadas en placas de cultivo o para separar muestras en portaobjetos de microscopía durante procedimientos de tinción
- El material de silicona es esterilizable en autoclave y se adhiere a las superficies lisas
Análisis celular, obtención de imágenes celulares, preparación de muestras de IHC, tinción y detección de IHC, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHC)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Aislador de silicona |
| Pocillos | 1 |
| Color | Rojo |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Material | Silicona |
| Grosor (métrico) | 0,5 mm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Fondo (métrico) | 0,5 mm |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |